Kluczowe dokumenty
PL800GB-9-6
Plas-Labs butyl glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 6 in. ports)
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiały
butyl rubber
rozmiar
9 (for 6 in. ports)
Właściwości
reusable
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800GB-9-6
Opis ogólny
Czarne rękawice z gumy butylowej Plas-Labs zapewniające najwyższą nieprzepuszczalność pary wodnej, gazów i toksycznych płynów
Uwaga: Rękawy, rękawice i łączniki rękawic należy zamawiać osobno.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)