Kluczowe dokumenty
PL800GN-8-6
Plas-Labs neoprene glove box gloves
for 1 piece glove set, size 8 (for 6 in. ports)
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiały
neoprene
rozmiar
8 (for 6 in. ports)
Właściwości
reusable
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800GN-8-6
Opis ogólny
Plas-Labs black neoprene rubber gloves for chemical resistance
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)