Z683132
Hypoxia chamber glove box
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 856-HYPO
zakres pomiaru O2
0-25%, accuracy: 0.25%
zakres pomiaru temperatury
-, accuracy: 0.3-0 °C (class B accuracy)
Parametry
ambient-40 °C temp. range
szer. × śr. × wys. wewnątrz
41 in. × 28 in. × 26 in.
szer. × śr. × wys. na zewnątrz
55 in. × 35 in. × 38 in.
Opis ogólny
- O2 sensor and CO2 sensor
- Platinum RTD with sealing gland
- N2, CO2, and O2 gas hook-up
- Thermoelectric assembly(Peltier device)
- password protected, configurable PID control
- Configurable for up to six individually controlled sampling chambers
- CO2 range: 0-20%
- CO2 accuracy: 0.2%
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)