opis
lid PC, base & desiccant tray PP
lid PC, base & desiccant tray PP
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 65815
rozmiar
250 mm
Opis ogólny
Polycarbonate lid. PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobutadiene rubber (CK) O-ring, compressed by vacuum. Light-weight and easy to handle.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)