Kluczowe dokumenty
BR65238
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 368 mm, top socket joint: 24/29
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Połączenie
socket joint: top24/29
Właściwości
lid with socket and stopcock
producent / nazwa handlowa
BRAND 65238
średnica nominalna × śr. zewn. × wys.
200 mm × 270 mm × 368 mm
Opis ogólny
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid. Desiccators with sockets are supplied with 24/29 socket, and interchangeable Boro 3.3 stopcock.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)