Kluczowe dokumenty
Z568724
QianCap safety cap system for Ace pressure tubes and bottles
QianCap-15, fits no. 15 internal thread
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
producent / nazwa handlowa
Q Labtech
pojemność
4 oz , catch bottle
Opis ogólny
QianCap to korek zabezpieczający z automatycznym mechanizmem uwalniania ciśnienia i ponownego uszczelniania, który może zapobiec eksplozji butli ciśnieniowych i rurek z gwintami Ace-Threds #15 i #25 z powodu nadmiernego ciśnienia wewnętrznego. Systemy te zawierają wszystkie elementy potrzebne do natychmiastowego użycia na rurkach ciśnieniowych i butelkach z gwintem wewnętrznym. QianCap jest dostępny w następujących trzech konfiguracjach:
1. Nasadka zabezpieczająca QianCap
2. Korek bezpieczeństwa QianCap z manometrem 0-300 psig
3. Zestaw QianCap do przedmuchiwania gazem, z manometrem 0-300 psig
Elementy we wszystkich konfiguracjach
  • Jeden adapter PTFE Q
  • Jeden o-ring 5315
  • Dziesięć sept - 12 ml
  • Jeden adapter ciśnieniowy-60
  • Jedna nasadka
  • Jeden adapter igły
  • Jedna igła z odchylonym czubkiem
  • Jedna butelka przechwytująca
Informacje prawne
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Simriz is a registered trademark of Carl Freudenburg KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)