Z567183
Ace round-bottom pressure flask
with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 100 mL
Synonim(y):
Kolba ciśnieniowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type PTFE plug seal
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 841507
pojemność
100 mL
Średnica
62 mm
Opis ogólny
Replacement FETFE O-rings:
Ace-Thred #Product #
7 Z504661
15 Z504858
25 Z505056
14 Z504742
210 Z505021
220 Z505110
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These flasks should never be used if scratched or otherwise damaged.
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)