Z568732
QianCap™ safety cap system for Ace pressure tubes and bottles
QianCap™-25, fits no. 25 internal thread
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Q Labtech
pojemność
8 oz , catch bottle
Opis ogólny
QianCap to korek zabezpieczający z automatycznym mechanizmem uwalniania ciśnienia i ponownego uszczelniania, który może zapobiec eksplozji butli ciśnieniowych i rurek z gwintami Ace-Threds #15 i #25 z powodu nadmiernego ciśnienia wewnętrznego. Systemy te zawierają wszystkie elementy potrzebne do natychmiastowego użycia na rurkach ciśnieniowych i butelkach z gwintem wewnętrznym. QianCap jest dostępny w następujących trzech konfiguracjach:
1. Nasadka zabezpieczająca QianCap
2. Korek bezpieczeństwa QianCap z manometrem 0-300 psig
3. Zestaw QianCap do przedmuchiwania gazem, z manometrem 0-300 psig
Elementy we wszystkich konfiguracjach
1. Nasadka zabezpieczająca QianCap
2. Korek bezpieczeństwa QianCap z manometrem 0-300 psig
3. Zestaw QianCap do przedmuchiwania gazem, z manometrem 0-300 psig
Elementy we wszystkich konfiguracjach
- Jeden adapter PTFE Q
- Jeden o-ring 5315
- Dziesięć sept - 12 ml
- Jeden adapter ciśnieniowy-60
- Jedna nasadka
- Jeden adapter igły
- Jedna igła z odchylonym czubkiem
- Jedna butelka przechwytująca
Informacje prawne
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Simriz is a registered trademark of Carl Freudenburg KG
część zamienna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z568732-1EA | 4061833496183 |