Kluczowe dokumenty
SYNP170005D
Synthware round bottom pressure vessel with protective coating
capacity 350 mL, O.D. × L 80 mm × 115 mm, bushing type, #15
Synonim(y):
Synthware P170005D, przewód ciśnieniowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Właściwości
bushing type #15
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech P170005D
śr. zewn. × dł.
80 mm × 115 mm
pojemność
350 mL
Opis ogólny
Zbiornik ciśnieniowy, grubościenny, Rb, 350mL, #15, 80X115mm, osłona ochronna, temp. pracy -40A°C do 80A°C, zawiera akcesoria: B100015 + R111EP
Zastosowanie
kemetch; synthware; zbiornik ciśnieniowy; cylindryczny
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)