1.17085
MAS-100 Iso NT® Zestaw do testów ciśnieniowych
For testing the tightness of installed MAS-100 Iso line instruments
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum gauge
agency
non-compendial
opis
air pressure controller
Właściwości
display
opakowanie
pkg of 1 kit
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100 Iso®
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
no temp limit
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Powiązane treści
Where production is subject to the most stringent requirements, our integrated microbial air monitoring systems can sample and monitor isolators and RABS for airborne organisms with the greatest accuracy.