Kluczowe dokumenty
1.07224
Millipore
Meat Peptone for Biotechnology and Microbiology
Peptically Digested Granulated, Prime, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Proteaza peptonowa, hydrolizat mięsa
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106212
Numer indeksu EC:
293-426-3
NACRES:
NA.74
Nazwa produktu
Pepton z mięsa, peptic digested, granulated, suitable for microbiology
pochodzenie biologiczne
animal
Poziom jakości
Próba
10.0-16.0% amino-nitrogen basis (purity)
Formularz
medium granules
opakowanie
pkg of 1 kg
pkg of 2.5 kg
warunki przechowywania
(Store dry and tightly closed)
kolor
beige
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
rozpuszczalność
1500 g/L
gęstość nasypowa
290 kg/m3
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Pepton z mięsa jest szeroko stosowany w mikrobiologii przemysłowej jako źródło składników odżywczych dla wzrostu mikroorganizmów w procesach fermentacji na dużą skalę. Pepton z mięsa to rozpuszczalny w wodzie hydrolizat białkowy otrzymywany w wyniku proteolitycznego trawienia źródeł mięsa i stosowany jako źródło składników odżywczych w pożywkach dla mikroorganizmów. Dostarcza szerokiej gamy składników odżywczych, w tym aminokwasów, witamin, minerałów i peptydów, które wspierają wzrost różnych mikroorganizmów. Jest przydatny do hodowli wybrednych i heterotroficznych mikroorganizmów, które wymagają złożonych źródeł składników odżywczych.
Zastosowanie
Pepton z mięsa jest powszechnie stosowany jako składnik wielu pożywek mikrobiologicznych do wzrostu i identyfikacji bakterii, drożdży i pleśni z różnych próbek farmaceutycznych, środowiskowych oraz żywności i napojów. Wysoka zawartość siarki sprawia, że pepton mięsny nadaje się do wykrywania bakterii wytwarzających siarkowodór.
Cechy i korzyści
Nasze granulowane nośniki są
  • Bezpieczniejsze - Znaczna redukcja wdychania substancji toksycznych i alergizujących, co skutkuje mniejszą liczbą reakcji alergicznych. Mniejsze zanieczyszczenie narzędzi pracy i środowiska.
  • Dokładność - brak oddzielania się składników i zbrylania, nawet w wilgotnych lub ciepłych warunkach, zapewnia jednolity produkt o wyższej dokładności działania.
  • Szybkość - szybkie i równomierne rozpuszczanie w wodzie.
  • Łatwiejsze - Łatwiejsza obsługa i ważenie dzięki lepszym właściwościom przepływu. Media nie przyklejają się do kolby lub pojemnika.
  • Niezawodność - jednorodne rozmieszczenie składników gwarantuje wysoką powtarzalność, nawet w przypadku stosowania niewielkich ilości pożywki.
Komentarz do analizy
Wygląd: Lekko brązowo-żółty granulat.
Tożsamość: przechodzi test
Azot całkowity (N) (Kjeldahl): 11,0 - 14,0 %
Azot aminowy (jako N): 3,0 - 5,0 %
Wartość pH (5 %; woda): 6,5 - 7,5
Azotyny (NO₂): test zaliczony
Popiół siarczanowy (800 °C): ≤ 15,0 %
Strata podczas suszenia (105 °C): ≤ 6,0 %
Przydatność mikrobiologiczna: test zaliczony
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3