Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0007486M9
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WRN antibody produced in mouse
clone 3C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-RECQ3, Anti-RECQL2, Anti-RECQL3, Anti-Werner syndrome
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WRN(7486)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka podrodziny RecQ i podrodziny DEAH (Asp-Glu-Ala-His) helikaz DNA i RNA. Helikazy DNA są zaangażowane w wiele aspektów metabolizmu DNA, w tym transkrypcję, replikację, rekombinację i naprawę. Białko to zawiera sygnał lokalizacji jądrowej na C-końcu i wykazuje dominującą lokalizację jąderkową. Posiada wewnętrzną aktywność helikazy DNA od 3′ do 5′, a także jest egzonukleazą od 3′ do 5′. W oparciu o interakcje między tym białkiem a heterodimerem Ku70/80 w przetwarzaniu końca DNA, białko to może być zaangażowane w naprawę dwuniciowych pęknięć DNA. Defekty tego genu są przyczyną zespołu Wernera, autosomalnego recesywnego zaburzenia charakteryzującego się przedwczesnym starzeniem. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
WRN (NP_000544, 1322 a.a. ~ 1432 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NPPVNSDMSKISLIRMLAPENIDTYLIHMAIEILKHGPDSGLQPSCDVNKRRCFPGSEEICSSSKRSKEEVGINTETSSAERKRRLPVWFAKGSDTSKKLMDKTKRGGLFS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bárbara Alcaraz Silva et al.
The Journal of biological chemistry, 289(33), 22771-22784 (2014-07-02)
Chromosome ends contain nucleoprotein structures known as telomeres. Damage to chromosome ends during interphase elicits a DNA damage response (DDR) resulting in cell cycle arrest. However, little is known regarding the signaling from damaged chromosome ends (designated here as "TIPs")
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0007486M9-100UG4061832750224