Kluczowe dokumenty
SAB1404529
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WRN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp686C2056, RECQ3, RECQL2, RECQL3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.32 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WRN(7486)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje członka podrodziny RecQ i podrodziny DEAH (Asp-Glu-Ala-His) helikaz DNA i RNA. Helikazy DNA są zaangażowane w wiele aspektów metabolizmu DNA, w tym transkrypcję, replikację, rekombinację i naprawę. Białko to zawiera sygnał lokalizacji jądrowej na C-końcu i wykazuje dominującą lokalizację jąderkową. Posiada wewnętrzną aktywność helikazy DNA od 3′ do 5′, a także jest egzonukleazą od 3′ do 5′. W oparciu o interakcje między tym białkiem a heterodimerem Ku70/80 w przetwarzaniu końca DNA, białko to może być zaangażowane w naprawę dwuniciowych pęknięć DNA. Defekty tego genu są przyczyną zespołu Wernera, autosomalnego recesywnego zaburzenia charakteryzującego się przedwczesnym starzeniem. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
WRN (NP_000544, 1322 a.a. ~ 1432 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NPPVNSDMSKISLIRMLAPENIDTYLIHMAIEILKHGPDSGLQPSCDVNKRRCFPGSEEICSSSKRSKEEVGINTETSSAERKRRLPVWFAKGSDTSKKLMDKTKRGGLFS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)