Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700279
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfoATM-S1981wytwarzane u królika
Synonim(y):
AT1, ATA, ATC, ATD, ATDC, ATE, ATM, TEL1, TELO1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
350
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.02 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer1981)
informacje o genach
human ... ATM(472)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz PI3/PI4. Białko to jest ważną kinazą punktu kontrolnego cyklu komórkowego, która fosforyluje; w ten sposób działa jako regulator szerokiej gamy białek niższego rzędu, w tym białek supresorowych nowotworów p53 i BRCA1, kinazy punktu kontrolnego CHK2, białek punktu kontrolnego RAD17 i RAD9 oraz białka naprawy DNA NBS1. Uważa się, że to białko i blisko spokrewniona kinaza ATR są głównymi kontrolerami szlaków sygnałowych punktu kontrolnego cyklu komórkowego, które są wymagane do odpowiedzi komórki na uszkodzenie DNA i stabilności genomu. Mutacje w tym genie są związane z ataksją teleangiektazją, autosomalnym zaburzeniem recesywnym.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S1981 ludzkiego ATM (NP_000042.3).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)