Kluczowe dokumenty
SAB5700884
Sigma-Aldrich
Anty-Lizozym(LYZ)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.65 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LYZ(4069)
Opis ogólny
Gen ten koduje ludzki lizozym, którego naturalnym substratem jest peptydoglikan ściany komórkowej bakterii (rozszczepiający wiązania beta[1-4]glikozydowe między kwasem N-acetylomuraminowym i N-acetyloglukozaminą). Lizozym jest jednym z czynników przeciwdrobnoustrojowych występujących w ludzkim mleku, a także jest obecny w śledzionie, płucach, nerkach, białych krwinkach, osoczu, ślinie i łzach. Białko to wykazuje aktywność przeciwbakteryjną wobec wielu gatunków bakterii. Mutacje typu missense w tym genie zostały zidentyfikowane w dziedzicznej amyloidozie nerek. [dostarczone przez RefSeq, październik 2014].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego lizozymu (LYZ) (LYZ)
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)