Kluczowe dokumenty
SAB4701061
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne przeciwko lizozymowiwytwarzane u myszy
clone LZ598-10G9
Synonim(y):
LYZF1, LZM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LZ598-10G9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
P61626
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LYZ(4069)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne LZ598-10G9 rozpoznaje lizozym, enzym przeciwbakteryjny o masie około 17 kDa, który jest stosowany jako marker w diagnostyce liniowej ostrych białaczek.
Immunogen
lizozym ludzki
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)