Merck
HPA011133
Sigma-Aldrich
Anti-LPP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-LIM domain-containing preferred translocation partner in lipoma, Anti-Lipoma-preferred partner
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PSPHYMAAPSSGQIYGSGPQGYNTQPVPVSGQCPPPSTRGGMDYAYIPPPGLQPEPGYGYAPNQGRYYEGYYAAGPGYGGRNDSDPTYGQQGHPNTWKREPGY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LPP(4026)
Opis ogólny
LPP (LIM domain containing preferred translocation partner in lipoma) należy do grupy 3 białek z rodziny LIM (Lin11, Isl-1 i Mec-3). Jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 3q28, ma 10 eksonów i zajmuje około 400 kb. Ma otwartą ramkę odczytu 1836bp, która koduje białko 80kDa. Jego N-koniec zawiera motyw suwaka leucynowego, a na C-końcu ma trzy domeny LIM. Ulega ekspresji w komórkach mięśni gładkich żołądka, żyły wrotnej, aorty, pęcherza moczowego, jelita krętego, ciał jamistych i macicy. Dwa alternatywnie splicowane warianty ulegają ekspresji wyłącznie w jądrach.
Immunogen
Lipoma-preferred partner recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-LPP antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
LPP (LIM domain containing preferred translocation partner in lipoma) jest zaangażowany w adhezję komórka-komórka i lokomocję komórek, tak jak w przypadku komórek nabłonkowych jelita cienkiego. Dlatego może być zaangażowany w patogenezę celiakii. Oddziałuje z fosfatazą białkowo-tyrozynową 1 B (PTP1B), a zatem może być zaangażowany w szlak sygnałowy insuliny. Jest zatem genem kandydującym dla zespołu policystycznych jajników (PCOS). Jest on regulowany w górę w wielu ludzkich nowotworach, takich jak rak płuc, mięsak tkanek miękkich i białaczka. Jest partnerem translokacji chromosomu 12 w podgrupie tłuszczaków. LPP odgrywa rolę w proliferacji komórek i nowotworzeniu. Wzmacnia aktywność transaktywacyjną PEA3 (polyoma enhancer activator 3), działając jako białko współregulujące w promotorach zależnych od PEA3.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72480
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rodrigo Almeida et al.
Human molecular genetics, 23(9), 2481-2489 (2013-12-18)
Using the Immunochip for genotyping, we identified 39 non-human leukocyte antigen (non-HLA) loci associated to celiac disease (CeD), an immune-mediated disease with a worldwide frequency of ∼1%. The most significant non-HLA signal mapped to the intronic region of 70 kb
Bo Zhang et al.
PloS one, 7(10), e46370-e46370 (2012-10-12)
Previous genome-wide association study (GWAS) of polycystic ovary syndrome (PCOS) in Han Chinese population has found that SNPs in LPP gene were nominally significant in PCOS patients (P around 10E-05). Replication of the GWAS was applied to further confirm the
Thomas Gp Grunewald et al.
Translational oncology, 2(3), 107-116 (2009-08-25)
Integrating signals from the extracellular matrix through the cell surface into the nucleus is an essential feature of metazoan life. To date, many signal transducers known as shuttle proteins have been identified to act as both a cytoskeletal and a
M M Petit et al.
Genomics, 36(1), 118-129 (1996-08-15)
A major cytogenetic subgroup of lipomas is characterized by recurrent chromosome aberrations, mainly translocations, that involve chromosome segment 12q13-q15. Multiple chromosomes have been found as the translocation partners of chromosome 12 but 3q27-q28 is preferentially involved. In previous studies, it
Subhajit Ghosh et al.
Journal of the American Heart Association, 4(6), e001712-e001712 (2015-06-14)
Exposure of vascular smooth muscle cells (VSMCs) to excessive cyclic stretch such as in hypertension causes a shift in their phenotype. The focal adhesion protein zyxin can transduce such biomechanical stimuli to the nucleus of both endothelial cells and VSMCs
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA011133-100UL4061835670321
HPA011133-25UL4061842817504