Kluczowe dokumenty
SAB1406586
Sigma-Aldrich
Anti-VIPR1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ41949, HVR1, II, PACAP-R-2, RDC1, VAPC1, VIPR, VIRG, VPAC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~51.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VIPR1(7433)
Opis ogólny
This gene encodes a receptor for vasoactive intestinal peptide, a small neuropeptide. Vasoactive intestinal peptide is involved in smooth muscle relaxation, exocrine and endocrine secretion, and water and ion flux in lung and intestinal epithelia. Its actions are effected through integral membrane receptors associated with a guanine nucleotide binding protein which activates adenylate cyclase. (provided by RefSeq)
Immunogen
VIPR1 (AAH64424.1, 1 a.a. ~ 457 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRPPSPLPARWLCVLAGALAWALGPAGGQAARLQEECDYVQMIEVQHKQCLEEAQLENETIGCSKMWDNLTCWPATPRGQVVVLACPLIFKLFSSIQGRNVSRSCTDEGWTHLEPGPYPIACGLDDKAASLDEQQTMFYGSVKTGYTIGYGLSLATLLVATAILSLFRKLHCTRNYIHMHLFISFILRAAAVFIKDLALFDSGESDQCSEGSVGCKAAMVFFQYCVMANFFWLLVEGLYLYTLLAVSFFSERKYFWGYILIGWGVPSTFTMVWTIARIHFEDYGCWDTINSSLWWIIKGPILTSILVNFILFICIIRILLQKLRPPDIRKSDSSPYSRLAMSTLLLIPLFGVHYIMFAFFPDNFKPEVKMVFELVVGSFQGFVVAILYCFLNGEVQAELRRKWRRWHLQGVLGWNPKYRHPSGGSNGATCSTQVSMLTRVSPGARRSSSFQAEVSLV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Motokazu Koga et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 117(4), 383-391 (2014-06-21)
Pulmonary hypertension (PH) is associated with significant morbidity and mortality. Vasoactive intestinal peptide (VIP) and pituitary adenylyl cyclase activating peptide (PACAP) have pulmonary vasodilatory and positive inotropic effects via receptors VPAC1 and VPAC2, which possess a similar affinity for both