Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA002190
Sigma-Aldrich
Anti-CD55 antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD55 antigen antibody produced in rabbit, Anti-Complement decay-accelerating factor precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
YCPAPPQIDNGIIQGERDHYGYRQSVTYACNKGFTMIGEHSIYCTVNNDEGEWSGPPPECRGKSLTSKVPPTVQKPTTVNVPTTEVSPTSQKTTTKTTTPNAQATRSTPVSRTTKHFHETTPNKGSGTTSGTTRLLSGHTCFTLTGLLGTLVTMG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD55(1604)
Opis ogólny
CD55, szeroko rozpowszechnione białko 70 kDa zakotwiczone w fosfatydyloinozytolu, działa jako białko regulatorowe dopełniacza. Ulega ekspresji w szerokim zakresie komórek, takich jak normalne tkanki, płyny ustrojowe i zręby, a także w kilku komórkach nowotworowych, takich jak rak jelita grubego.
Immunogen
Complement decay-accelerating factor precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CD55 bierze udział w lizie komórek za pośrednictwem dopełniacza. Wywołuje proliferację ludzkich obwodowych limfocytów T. Pomaga głównie w dysocjacji konwertazy C3/C5, a także zapobiega gromadzeniu się konwertazy C3/C5 zarówno w klasycznym, jak i alternatywnym szlaku układu dopełniacza.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78247
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Seya et al.
Leukemia & lymphoma, 12(5-6), 395-400 (1994-02-01)
The distribution and levels of three membrane proteins, CD35, CD46, and CD55, which serve as complement regulators, were examined in normal peripheral blood and hematologically malignant cells. CD35 was negative in most leukemia cells regardless of the type of leukemia
J Golay et al.
Blood, 95(12), 3900-3908 (2000-06-14)
The chimeric anti-CD20 MAb rituximab has recently become a treatment of choice for low-grade or follicular non-Hodgkin's lymphomas (FL) with a response rate of about 50%. In this report, we have investigated the mechanism of action of rituximab on 4
E D Vainer et al.
Tissue antigens, 82(1), 26-34 (2013-05-23)
CD55 (decay-accelerating factor, DAF) is overexpressed in several types of cancer, including colorectal cancer. Because of its inhibitory effect on the complement system, it has been suggested as a possible target for cancer immunotherapy. However, CD55 is also expressed in
T Ward et al.
The EMBO journal, 13(21), 5070-5074 (1994-11-01)
Using an anti-receptor mAb that blocks the attachment of echovirus 7 and related viruses (echoviruses 13, 21, 29 and 33), we have isolated a complementary DNA clone that encodes the human decay-accelerating factor (CD55). Mouse cells transfected with the CD55
A M Shenoy-Scaria et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 149(11), 3535-3541 (1992-12-01)
Decay-accelerating factor (DAF or CD55) is a 70-kDa glycosyl-phosphatidylinositol (GPI)-anchored protein that protects cells from complement-mediated lysis by either preventing the formation of or dissociating C3 convertases. Cross-linking of DAF on human peripheral T cells by polyclonal antibodies has previously