Kluczowe dokumenty
SAB5700951
Sigma-Aldrich
Anty-CD55
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
stężenie
0.21 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD55(1604)
Opis ogólny
Gen ten koduje glikoproteinę zaangażowaną w regulację kaskady dopełniacza. Wiązanie kodowanego białka z białkami dopełniacza przyspiesza ich rozpad, tym samym zakłócając kaskadę i zapobiegając uszkodzeniom komórek gospodarza. Antygeny obecne na tym białku tworzą system grup krwi Cromer (CROM). Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Dominujący wariant transkryptu koduje białko związane z błoną, ale alternatywnie splicowane transkrypty mogą wytwarzać rozpuszczalne białka. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2014].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CD55
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700951-100UL4065267659251