Kluczowe dokumenty
SAB3500326
Sigma-Aldrich
Anti-PKR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Interferon-inducible RNA-dependent protein kinase, Anti-Protein kinase RNA-activated
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2AK2(5610)
Opis ogólny
EIF2AK2 (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2 α kinaza 2) jest białkiem wewnątrzkomórkowym, które jest również nazywane kinazą białkową zależną od RNA (PKR). Należy do rodziny kinaz białkowych eIF2α. Białko zawiera dwie domeny wiążące RNA i domenę kinazy. Gen PKR jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2p22-p21.
Immunogen
Przeciwciało PKR zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu 14 aminokwasom w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego PKR.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PKR wyprodukowane u królika zostało użyte w Western Blotting.
Działania biochem./fizjol.
EIF2AK2 (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2 α kinaza 2) odgrywa kluczową rolę w odpowiedzi przeciwwirusowej promowanej przez interferony. Jest zaangażowany w reakcję na stres i szlaki zapalne. EIF2AK2 kontroluje rozwój i namnażanie komórek, sygnalizację składników odżywczych i metabolizm. Białko to uczestniczy również w kilku szlakach regulacji komórek, takich jak aktywność przeciwwirusowa, hamowanie wzrostu, regulacja transkrypcji i apoptoza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500326.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polymorphism in the NLRP3 inflammasome-associated EIF2AK2 gene and inflammatory bowel disease
Geena Paramel Varghese
Molecular Medicine Reports (2015)
Salidroside exhibits anti-dengue virus activity by upregulating host innate immune factors
Navita Sharma
Archives of Virology (2016)
Regulation of PKR by RNA: Formation of active and inactive dimers
Bushra Husain
Biochemistry (2015)
Yimeng Gao et al.
Immunity, 52(6), 1007-1021 (2020-06-05)
N6-methyladenosine (m6A) is the most abundant RNA modification, but little is known about its role in mammalian hematopoietic development. Here, we show that conditional deletion of the m6A writer METTL3 in murine fetal liver resulted in hematopoietic failure and perinatal