MAB3199Z
Anti-E-Cadherin Antibody, clone 67A4, Azide Free
clone 67A4, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD324, MAB3199
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
67A4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH1(999)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
FACS Analysis
Functional blocking of E-cadherin
Does not work well for immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.