Kluczowe dokumenty
SAB4200684
Sigma-Aldrich
Monoklonalna anty-Uvomorulin/E-Cadherin
clone DECMA-1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
CD324, CDHE, E-kadheryna (nabłonkowa), ECAD, LCAM, UVO, kadheryna 1, typ 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DECMA-1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~120 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extract of MDCK cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using MDCK cells
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cdh1(12550)
Opis ogólny
Monoklonalna anty-Uvomorulin/E-Cadherin (izotyp IgG1 szczura) pochodzi z hybrydomy DECMA-1 wytwarzanej przez fuzję komórek szpiczaka szczura i splenocytów immunizowanego szczura Lou. Uvomorulin/E-Cadherin (Epithelial cadherin), znany również jako CDH1, CAM 120/80, L-CAM (Cell-Adhesion Molecule) lub CD324, jest członkiem nadrodziny glikoprotein przezbłonowych kadheryn. Charakteryzuje się wysoce konserwatywnym ogonem cytoplazmatycznym.
Immunogen
Linia komórkowa mysiego raka zarodkowego PCC4 Aza RI
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-Uvomorulin/E-Cadherin produkowane u szczurów było stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym w immunoblottingu, immunoprecypitacji, barwieniu immunohistochemicznym i barwieniu immunofluorescencyjnym.
Działania biochem./fizjol.
E-kadheryna jest glikoproteiną zależną od wapnia. Jest odpowiedzialna za jednorodne wiązanie między komórkami. Hamuje złośliwą transformację nowotworów. Dodatkowo reguluje również inwazję komórkową i przerzuty.
Kadheryny przyczyniają się do zachowania komórek nabłonkowych i morfogenezy/remodelowania tkanek poprzez ułatwianie adhezji komórka-komórka. Monoklonalny anty-Uvomorulin/E-Cadherin może być stosowany do badań rozwoju embrionalnego, interakcji komórka-komórka komórek hodowanych w kulturze i lokalizacji E-kadheryny. Ponadto jest on powszechnie stosowany jako inhibitor E-kadheryny / przeciwciało blokujące w badaniu embrionalnych komórek macierzystych (EMS).
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Zhang et al.
Molecular medicine reports, 12(3), 3393-3399 (2015-05-16)
The aim of the present study was to investigate the expression and clinical significance of hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α), Snail and E-cadherin in ovarian cancer. The expression levels were assessed in a number of ovarian cancer cell lines and ovarian
Adherens and tight junctions: structure, function and connections to the actin cytoskeleton
Hartsock A and Nelson WJ
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1778(3), 660-669 (2008)
Repetto O., et al.,
BioMed Research International, 2014, 408047-408047 (2014)
Cadherin-mediated cell-cell interactions in normal and cancer cells
Gloushankova NA, et al.
Tissue barriers, 5(3), e1356900-e1356900 (2017)
Eun Ju Lee et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 20(7), 1424-1433 (2012-03-29)
The beneficial effects of stem cells in clinical applications to date have been modest, and studies have reported that poor engraftment might be an important reason. As a strategy to overcome such a hurdle, we developed the spheroid three dimensional