Kluczowe dokumenty
SAB5500194
Sigma-Aldrich
Anti-VPAC2 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP235, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-VIP-R-2, Anty-C16DUPq36.3, Anty-DUP7q36.3, Anty-PACAP-R-3, Anty-PACAP-R3, Anty-VPAC2, Anty-VPAC2R, Anty-VPCAP2R
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP235, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, mouse
metody
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VIPR2(7434)
Opis ogólny
Receptory wazoaktywnego peptydu jelitowego (VIP) 1 i 2, określane jako VPAC1 i VPAC2, są członkami 7-przekaźnikowej rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G i mają wspólną homologię, ale różnią się specyficznością substratową i wzorcami ekspresji. Oba receptory wiążą się z VIP i przysadkowym polipeptydem aktywującym cyklazę adenylanową (PACAP). VPAC2 jest regulowany w górę w niektórych rakach i chłoniakach.
Immunogen
Syntetyczny peptyd pochodzący z ludzkiego białka VPAC2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)