Kluczowe dokumenty
SAB5300085
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSP90AB1 antibody produced in mouse
clone 5G4, ascites fluid
Synonim(y):
D6S182, FLJ26984, HSP90B, HSPC2, HSPCB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5G4, monoclonal
masa cząsteczkowa
84 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, mouse, rat, human
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSP90AB1(3326)
Powiązane kategorie
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego HSP90AB1 wyrażony w E.coli.
Przeciwciało monoklonalne myszy podniesione przeciwko HSP90AB1
Postać fizyczna
Płyn puchlinowy zawierający 0,03% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesca Rappa et al.
Anticancer research, 34(8), 4153-4159 (2014-07-31)
Heat shock proteins (Hsps) assist other proteins in their folding and drive the degradation of defective proteins. During evolution, these proteins have also acquired other roles. Hsp10 is involved in immunomodulation and tumor progression. Hsp90 stabilizes a range of "client"
Balázs Rada et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 63(10), 821-830 (2014-07-23)
We studied the involvement of calcium and calcium-activated NADPH oxidases in NLRP3 inflammasome activation and IL-1β release to better understand inflammasome signaling in macrophages. Human volunteer blood donors were recruited to isolate monocytes to differentiate them into macrophages. Wild-type or
Xin Zhao et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 387(11), 1079-1089 (2014-08-12)
Arsenic trioxide (As2O3) is used to treat acute promyelocytic leukemia. However, the cardiotoxicity of long QT syndrome restricts its clinical application. Previous studies showed that As2O3 can damage the human ether-a-go-go-related gene (hERG) current via disturbing its trafficking to cellular
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5300085-100UL4061837597718