Kluczowe dokumenty
SAB1300524
Sigma-Aldrich
Anti-PIASz1 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA1886, Anti-PIAS-like protein Zimp7, Anti-ZIMP7, Anti-ZMIZ2, Anti-Zinc finger MIZ domain-containing protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIASZ1(83637)
Opis ogólny
PIASz jest członkiem rodziny białek PIAS (inhibitor aktywowanego transduktora sygnału i aktywatora transkrypcji), negatywnych regulatorów rodziny Janus kinazy tyrozynowej (JAK) - transduktora sygnału i aktywatora szlaku transkrypcji. Wykazano, że białka PIAS działają jako współregulatory transkrypcji wielu szlaków sygnałowych w różnych procesach komórkowych. PIASz zwiększa zależną od ligandu aktywność transkrypcyjną receptora androgenowego i innych receptorów hormonów jądrowych, prawdopodobnie poprzez zmianę struktury chromatyny przez kompleksy BAF podobne do SWI/SNF.
Immunogen
PIASZ1 (NP_113637, 344-380)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego PIASz1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)