Merck
SAB4200018
Sigma-Aldrich
Anti-Osteopontin antibody, Mouse monoclonal
clone OPN46, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-BNSP, Anti-Bone Sialoprotein 1, Anti-Early T Lymphocyte Activation Protein 1 (ETA1), Anti-OPN, Anti-SPP1, Anti-Secreted phosphoprotein 1, Anti-Urinary stone protein, Anti-Uropontin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
OPN46, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~60 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, monkey, rat, canine
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 5-10 μg/mL using HepG2 cells extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPP1(6696)
Opis ogólny
Monoclonal Anti-Osteopontin (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy OPN46 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem odpowiadającym aminokwasom ludzkiej osteopontyny. Osteopontyna (OPN) jest wydzielaną, wiążącą integrynę glikofosfoproteiną, która służy jako cytokina i jako cząsteczka macierzy zewnątrzkomórkowej. Jest produkowana przez wiele tkanek w organizmie i występuje w największej ilości w kościach.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało przeciw osteopontynie wytwarzane u myszy może być stosowane w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Osteopontyna (OPN) syntetyzowana w komórkach nowotworowych jest niezbędna do wzrostu, progresji i przerzutów raka. W komórkach nowotworowych OPN ulega wysokiej ekspresji Cechy strukturalne OPN różnią się między komórkami prawidłowymi i nowotworowymi Stwierdzono, że trzy warianty transkryptów osteopontyny ulegają ekspresji w inwazyjnych, ale nie w nieinwazyjnych liniach komórkowych nowotworów piersi. Osteopontyna-b nie ma eksonu 5, a osteopontyna-c nie ma eksonu 4. Najkrótszy wariant splicingu, osteopontyna-c, może wspierać progresję guza piersi poprzez przekazywanie niezależności zakotwiczenia i indukowanie ekspresji oksydoreduktaz. Zasugerowano również, że jest to marker diagnostyczny i prognostyczny raka piersi.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An osteopontin splice variant induces anchorage independence in human breast cancer cells
He, B and Mirza, M and Weber, GF
Oncogene, 25(15), 2192-2192 (2006)
Role of osteopontin in the pathophysiology of cancer
Shevde LA and Samant RS
Matrix Biology, 37, 131-141 (2014)
Osteopontin knockdown suppresses tumorigenicity of human metastatic breast carcinoma, MDA-MB-435
Shevde LA, et al.
Clinical & Experimental Metastasis, 23(2), 123-133 (2006)
Osteopontin: A novel regulator at the cross roads of inflammation, obesity and diabetes
Kahles F, et al.
Molecular Metabolism, 3(4), 384-393 (2014)
Osteopontin-c is a selective marker of breast cancer
Mirza M
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 122(4), 889-897 (2008)