Kluczowe dokumenty
AV42662
Sigma-Aldrich
Anti-EDG8 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Edg-8, Anti-Endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 8, Anti-S1P5, Anti-S1PR5, Anti-SPPR-1, Anti-SPPR-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, dog, human, pig, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EDG8(53637)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego EDG8
Działania biochem./fizjol.
EDG8 jest receptorem dla lizofingolipidu - 1-fosforanu sfingozyny (S1P). S1P jest bioaktywnym lizofosfolipidem, który wywołuje różnorodne efekty fizjologiczne na większości typów komórek i tkanek. Jest sprzężony zarówno z podklasą G (i/0) alfa, jak i G (12) heteromerycznych białek G (przez podobieństwo). Może odgrywać rolę regulacyjną w transformacji komórek gleju promienistego w astrocyty i może wpływać na aktywność proliferacyjną tych komórek. Modyfikacja białek ubikwityną jest ważnym mechanizmem komórkowym do kierowania nieprawidłowych lub krótkotrwałych białek do degradacji. Ubikwitynacja obejmuje co najmniej trzy klasy enzymów: enzymy aktywujące ubikwitynę (E1), enzymy sprzęgające ubikwitynę (E2) i ligazy ubikwityna-białko (E3). Gen ten koduje członka rodziny enzymów sprzęgających ubikwitynę E2. Enzym ten funkcjonuje w ubikwitynacji białka supresorowego nowotworu p53, które jest indukowane przez ligazę ubikwitynowo-białkową E3. Dla tego genu znaleziono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu, które kodują różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MESGLLRPAPVSEVIVLHYNYTGKLRGARYQPGAGLRADAVVCLAVCAFI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)