Kluczowe dokumenty
SAB1406707
Sigma-Aldrich
Anti-S1PR4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EDG6, LPC1, S1P4, SLP4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~41.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S1PR4(8698)
Opis ogólny
Ten gen jest członkiem rodziny receptorów różnicowania śródbłonka, sprzężonych z białkiem G (EDG). Receptory EDG wiążą lizofosfolipidy lub lizosfingolipidy jako ligandy i są zaangażowane w sygnalizację komórkową w wielu różnych typach komórek. Ten gen receptora EDG jest bezintronowy i ulega specyficznej ekspresji w tkance limfoidalnej. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
S1PR4 (NP_003766.1, 1 a.a. ~ 384 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MNATGTPVAPESCQQLAAGGHSRLIVLHYNHSGRLAGRGGPEDGGLGALRGLSVAASCLVVLENLLVLAAITSHMRSRRWVYYCLVNITLSDLLTGAAYLANVLLSGARTFRLAPAQWFLREGLLFTALAASTFSLLFTAGERFATMVRPVAESGATKTSRVYGFIGLCWLLAALLGMLPLLGWNCLCAFDRCSSLLPLYSKRYILFCLVIFAGVLATIMGLYGAIFRLVQASGQKAPRPAARRKARRLLKTVLMILLAFLVCWGPLFGLLLADVFGSNLWAQEYLRGMDWILALAVLNSAVNPIIYSFRSREVCRAVLSFLCCGCLRLGMRGPGDCLARAVEAHSGASTTDSSLRPRDSFRGSRSLSFRMREPLSSISSVRSI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)