MABC1123
Anti-CEACAM5 (CD66e) Antibody, clone M5A
clone M5A, from mouse
Synonim(y):
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, Carcinoembryonic antigen, Meconium antigen 100, CD66e
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M5A, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEACAM5(1048)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot detected CEACAM5 (CD66e) in Radioimmunoassay applications (Nittka, S., et. al. (2014). PLoS One. 9(9):e106921; Yazaki, P.J., et. al. (2004). Protein Eng Des Sel. 17(5):481-9; Yazaki, P.J., et. al. (2013). Protein Eng Des Sel. 26(3):187-93).
Apoptosis & Cancer
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CEACAM5 (CD66e) in one million HT29 cells.