MAB2079-AF647
Anti-Integrin β1, activated, clone HUTS-4, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone HUTS-4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonim(y):
Integrin beta-1, Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein IIa, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29, Integrin β1, activated
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 647
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HUTS-4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB1(3688)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB2079Z) is shown to be suitable also for Western blotting, ELISA, functional assay, and immunohistochemistry.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin β1 in NIH/3T3 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2