MAB2079Z
Anti-Integrin β1 Antibody, activated, clone HUTS-4, Azide Free
clone HUTS-4, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Ligand-inducedBindingSite, LIBS, CLIBS, MAB2079
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HUTS-4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB1(3688)
rat ... Itgb1(24511)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry: fresh frozen, or light fixation, with 4% PFA permeabilized with 0.1% triton X-100 in the presence of Mn++ as the epitope of HUTS-4 is dependent upon Mn++ ion. Note antibody only stains activated beta1 integrins. Activated beta-1 integrins are typically found in wound regions for instance (see http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=eurekah.figgrp.12951) . Use MAB1981 or CBL1333 for general beta1 integrin staining and detection.
Western Blotting: non-reducing conditions only (see: http://www.jbc.org/cgi/content/full/271/19/11067).
FACS analysis: 2.5 μg antibody / 5 x 105 cells.
Cell Structure
Integrins
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human lung, liver, and skeletal muscle tissues
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2