MAB2259Z
Anti-Integrin β1 Antibody, activated, clone B44, azide free
clone B44, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Ligand-inducedBindingSite, LIBS, CLIBS, MAB2259
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
B44, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB1(3688)
Specyficzność
Zastosowanie
Western blot: 10-15 μg/mL
Flow Cytometry: 10-15 μg/mL
Immunohistochemistry
Stimulation of (1-mediated adhesion: 10-20 μg/mL.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2