Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
ZRB1271
Sigma-Aldrich
Anti-Laminin B2 Antibody, clone 1B9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B9, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~195.98 kDa
observed mol wt ~196 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1B9 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa lamininę B2. Celuje w epitop w C-końcowej połowie.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający 295 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej lamininy B2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek A431.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło lamininę B2 w lizacie komórek A431.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło lamininę B2 w tkance ludzkiego serca i lizatach komórek HepG2.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykryło lamininę B2 w milionie komórek HepG2.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała białka lamininy B2 z KD wynoszącym 2,0 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło lamininę B2 w skrawkach tkanki ludzkiego serca.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-Laminina B2, klon 1B9 10889, nr kat. ZRB1271, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na lamininę B2 i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, cytometrii przepływowej, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Podjednostka beta-2 lamininy (UniProt: P55268; znana również jako Laminin B1s chain, Laminin-11 subunit beta, Laminin-14 subunit beta, Laminin-15 subunit beta, Laminin-3 subunit beta, Laminin-4 subunit beta, Laminin-7 subunit beta, Laminin-9 subunit beta, S-laminin subunit beta, S-LAM beta) jest kodowana przez gen LAMB2 (znany również jako LAMS) (Gene ID: 3913) u człowieka. Lamininy są głównym niekolagenowym składnikiem błon podstawnych, które uczestniczą w wielu różnych procesach biologicznych, w tym w adhezji komórek, różnicowaniu, migracji, sygnalizacji, wzroście neurytów i przerzutach. Są one rodziną heterotrimerycznych glikoprotein zewnątrzkomórkowych składających się z łańcuchów alfa, beta i gamma, które są połączone ze sobą wiązaniami dwusiarczkowymi w cząsteczkę w kształcie krzyża składającą się z jednego długiego i trzech krótkich ramion z globulinami na każdym końcu. Lamininy pośredniczą w przyłączaniu, migracji i organizacji komórek w tkanki podczas rozwoju embrionalnego poprzez interakcję z innymi składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej. Jak dotąd znanych jest pięć podjednostek alfa, trzy beta i trzy gamma, które łączą się w co najmniej 15 różnych cząsteczek lamininy. Laminina beta 2 jest podjednostką lamininy-3 (laminina-121 lub S-laminina), lamininy-4 (laminina-221 lub S-merozyna), lamininy-7 (laminina-321 lub KS-laminina), lamininy-9 (laminina-421), lamininy-11 (laminina-521), lamininy-14 (laminina-423) i lamininy-15 (laminina-523). Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (1-32), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy. Zawiera 13 różnych domen podobnych do EGF. Wykazano, że koncentruje się w szczelinie synaptycznej połączeń nerwowo-mięśniowych i jest obecny w kłębuszkach nerkowych i mięśniach gładkich naczyń krwionośnych. Transgeniczne myszy z nieaktywną lamininą beta 2 wykazują defekty w dojrzewaniu połączeń nerwowo-mięśniowych i upośledzoną filtrację kłębuszkową. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)