Kluczowe dokumenty
SAB5701862
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-ATM-S1981
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
0.6 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer1981)
informacje o genach
human ... ATM(472)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz PI3/PI4. Białko to jest ważną kinazą punktu kontrolnego cyklu komórkowego, która fosforyluje; w ten sposób działa jako regulator szerokiej gamy białek niższego rzędu, w tym białek supresorowych nowotworów p53 i BRCA1, kinazy punktu kontrolnego CHK2, białek punktu kontrolnego RAD17 i RAD9 oraz białka naprawy DNA NBS1. Uważa się, że to białko i blisko spokrewniona kinaza ATR są głównymi kontrolerami szlaków sygnałowych punktu kontrolnego cyklu komórkowego, które są wymagane do odpowiedzi komórki na uszkodzenie DNA i stabilności genomu. Mutacje w tym genie są związane z ataksją teleangiektazją, autosomalnym zaburzeniem recesywnym. [dostarczone przez RefSeq, sierpień 2010].
Immunogen
Fosfospecyficzny peptyd odpowiadający resztom otaczającym S1981 ludzkiego ATM
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)