07-672-I
Anti-MYPT1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A, 130 kDa myosin-binding subunit of smooth muscle myosin phosphatase, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Myosin phosphatase target subunit 1, PP1M subunit M110, Protein phosphatase myosin-binding subunit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chicken (immunogen homology)
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1R12A(4659)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MYPT1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1