Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZMS1077
Sigma-Aldrich
Anti-Lubricin/PRG4 Antibody, clone 9G3 ZooMAb® Mouse Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9G3, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 151.006 kDa
observed mol wt ~150-250 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRG4(10216)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 9G3 to rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne 10889 wykrywające lubrycynę (proteoglikan 4).
Immunogen
Rekombinowana ludzka lubrycyna/proteoglikan 4
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w ludzkim płynie maziowym.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:50 000 tego przeciwciała wykryło Lubricin/PRG4 w ludzkim płynie maziowym.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Lubricin/PRG4 w skrawkach ludzkiej tkanki chrzęstnej.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Lubricin/PRG4 w wycinkach ludzkiej tkanki chrzęstnej.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Proteoglikan 4 (UniProt: Q92954; znany również jako lubrycyna, czynnik stymulujący megakariocyty, proteoglikan strefy powierzchownej) jest kodowany przez gen PRG4 (znany również jako MSF, SZP) (identyfikator genu: 10216) u człowieka.Proteoglikan 4 jest silnie O-glikozylowanym, wydzielanym białkiem podobnym do mucyny, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-24), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy (aa 25-1404), która może być dalej odcinana do części C-końcowej (aa 1307-1404). Wykazuje wysoką ekspresję w tkance maziowej, chrząstce i wątrobie. Ulega słabej ekspresji w sercu i płucach. Według doniesień odgrywa rolę w smarowaniu granicznym w stawach artykulacyjnych i zapobiega odkładaniu się białka na chrząstce z płynu maziowego poprzez kontrolowanie zależnego od adhezji wzrostu błony maziowej i hamowanie adhezji komórek maziowych do powierzchni chrząstki. Ludzka lubryna zawiera dwie domeny podobne do mucyny. Pierwsza domena mucyny zawiera wiele kopii motywu peptydowego KEPAPTT, z resztami treoniny, które są krytyczne dla O-łańcuchowych łańcuchów bocznych GalNAc-Gal-NeuAc. Druga domena podobna do mucyny jest również bogata w treoninę, ale nie zawiera motywu KEPAPTT. Zawiera również domenę podobną do hemopeksyny (PEX) na jej C-końcu, która jest sugerowana jako niezbędna do wiązania macierzy zewnątrzkomórkowej. Brak ekspresji proteoglikanu 4 prowadzi do przedwczesnej niewydolności stawów. Jego niskie stężenie w płynie maziowym po urazie jest związane ze zwiększonym uszkodzeniem chrząstki i może odgrywać rolę w rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów. Proteoglikan 4 zmniejsza stan zapalny układu nerwowego i chroni barierę krew-mózg po urazowym uszkodzeniu mózgu. Przywraca funkcję bariery krew-mózg i zapobiega pourazowej utracie białka ścisłego połączenia claudin 5 i zmniejsza śmierć neuronów. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Bennett, M., et al. (2021). J. Neurotrauma. 38(4); 385-398; Iqbal, SM., et al. (2016). Sci. Rep. 6; Artykuł 18910).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)