Kluczowe dokumenty
SAB4500465
Sigma-Aldrich
Anti-CRHR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CRF-R, CRF1, CRH-R 1, Corticotropin-releasing factor receptor 1, Corticotropin-releasing hormone receptor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 50 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRHR1(1394)
Opis ogólny
CRHR1 (receptor czynnika uwalniającego kortykotropinę 1) należy do nadrodziny receptorów sprzężonych z białkiem G neuropeptydów mózgowo-jelitowych. Ulega silnej ekspresji w ciele migdałowatym, hipokampie i korze czołowej. Ma 13 eksonów i znajduje się na ludzkim chromosomie 17q12-q22.
Przeciwciało anty-CRHR1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka CRHR1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego CRHR1.
Zakres immunogenu: 75-124
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CRHR1 zostało użyte do immunoprecypitacji i western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
CRHR1 (receptor czynnika uwalniającego kortykotropinę 1) blokuje namnażanie linii komórek nowotworowych związanych z układem hormonalnym. Pomaga zainicjować szlaki transdukcji sygnału, które kontrolują różne funkcje, takie jak stres, reprodukcja, odpowiedź immunologiczna i otyłość.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Urocortinergic system in the testes of normal and cryptorchid dogs
Squillacioti C, et al.
Annals of Anatomy = Anatomischer Anzeiger : Official Organ of the Anatomische Gesellschaft, 207, 91-96 (2016)
Family Economic Hardship, Corticotropin-Releasing Hormone Receptor Polymorphisms, and Depressive Symptoms in Rural African-American Youths
Chen YF and Brody GH
The Journal of Adolescent Health : Official Publication of the Society for Adolescent Medicine, 57(2), 235-240 (2015)
Association analysis of polymorphisms of the CRHR1 gene with infantile spasms
Yang G, et al.
Molecular Medicine Reports, 12(2), 2539-2546 (2015)
Qiang-Song Wang et al.
Food & function, 12(5), 2211-2224 (2021-02-18)
As a functional bowel disorder, irritable bowel syndrome (IBS), especially IBS-diarrhea (IBS-D), affects approximately 9-20% of the population worldwide. Classical treatments for IBS usually result in some side effects and intestinal microbial disorders, which inhibit the clinical effects. Natural edible
Urocortin protects chondrocytes from NO-induced apoptosis: a future therapy for osteoarthritis?
Intekhab-Alam NY, et al.
Cell Death & Disease (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4500465-100UG4061837182716