Kluczowe dokumenty
WBULP-100ML
Millipore
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate
Synonim(y):
Podłoże HRP, chemiluminescencyjne podłoże detekcyjne, podłoże detekcyjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41105332
NACRES:
NA.32
Nazwa produktu
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate - 100mL,
linia produktu
Immobilon®
Poziom jakości
metody
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
Komponenty
  • 50mL Enhancer Solution
  • 50mL Peroxide Solution
Informacje prawne
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany