WBULP-20ML
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate
Synonim(y):
Podłoże HRP, chemiluminescencyjne podłoże detekcyjne, podłoże detekcyjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41105332
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
Nazwa produktu
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate - 20mL,
linia produktu
Immobilon®
Poziom jakości
metody
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
Przestroga
- 10mL Enhancer Solution
- 10mL Peroxide Solution
Informacje prawne
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany