WBULS0500
Immobilon ECL Ultra Western HRP Substrate
Western blotting, HRP
Synonim(y):
chemiluminescent detection substrate, detection substrate
metody
western blot: suitable
metoda wykrywania
chemiluminescent
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Sufficient for 5000 cm²"
Komponenty
Solution B- 250 mL
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protokoły
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.
Western blotting obejmuje rozdzielanie białek za pomocą elektroforezy żelowej, przenoszenie białek na membranę z polifluorku winylidenu (PVDF) lub nitrocelulozy oraz wykrywanie różnymi metodami.