11717472001
Roche
Hybridization Buffer
pH 6.5-6.7 (25 °C), suitable for hybridization, solution, pkg of 100 mL
Synonim(y):
Buffer
About This Item
Postać
solution
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
hybridization: suitable
pH
6.5-6.7 (25 °C)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Produkty
Metody znakowania digoksygeniną (DIG) i zestawy do sond DNA i RNA DIG, znakowanie DNA z losowym primerem, znakowanie nickiem translacyjnym, znakowanie końcowe oligonukleotydów 5' i 3'.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.