Merck
Znakowanie kwasów nukleinowych
Grafika sondy DNA znakującej digoksygeninę (DIG).
Nieradioaktywne technologie znakowania kwasów nukleinowych są rutynowo stosowane jako bezpieczniejsza alternatywa dla potrzeb wykrywania DNA i RNA w porównaniu do związków znakowanych radioaktywnie. Nasze portfolio obejmuje szereg odczynników do znakowania kwasów nukleinowych, w tym biotynową mieszaninę do znakowania RNA, fluoresceinową mieszaninę do znakowania RNA oraz digoksygeninę (DIG) do znakowania i wykrywania RNA i DNA. Zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się, który odczynnik do znakowania kwasów nukleinowych jest najlepszy dla Twoich potrzeb.
Czytaj więcej o
DIG DNA Labeling and Detection
Technologia znakowania digoksygeniną (DIG) jest idealną alternatywą dla niebezpiecznych izotopów radioaktywnych do znakowania kwasów nukleinowych. Elastycznie wykorzystuj kolorymetryczne, luminescencyjne lub fluorescencyjne wykrywanie sygnału i osiągaj wysoką czułość przy niskim tle w bardzo krótkich czasach ekspozycji. Solidne procedury i ustalone protokoły zapewniają niskie tło i wysoki stosunek sygnału do szumu. Jako wyłączny dystrybutor systemu DIG firmy Roche, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia naukowcom wysokiej specyficzności i czułości, których potrzebują do wykrywania kwasów nukleinowych i umożliwienia im kolejnego przełomowego odkrycia. System DIG oferuje szereg korzyści:
Specyficzność: Przeciwciała DIG nie wiążą się z innymi substratami.
Wszechstronność: Używaj sond znakowanych DIG do filtrów i hybrydyzacji in situ.
Sprawdzone: Tysiące publikacji pokazują, dlaczego DIG jest lepszy od radioaktywności.
Bezpieczeństwo: Znakuj i wykrywaj bez niebezpieczeństw i niedogodności związanych z radioaktywnością.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat protokołów, odczynników i zasobów DIG, odwiedź naszą stronę Strona zasobów metod znakowania DIG.
Metody znakowania digoksygeniną (DIG)
Oryginalnie oparty na steroidzie wyizolowanym z roślin naparstnicy, jedynego znanego źródła digoksygeniny, system DIG jest potężnym narzędziem do analizy hybrydyzacji nukleinowej. Ograniczone występowanie tej cząsteczki w przyrodzie sprawia, że jest to idealna cząsteczka znakująca, ponieważ przeciwciało anty-DIG nie wiąże się z innymi cząsteczkami biologicznymi, zapewniając wysoką specyficzność względem celu. Po hybrydyzacji stabilizowanego kwasu nukleinowego z sondą znakowaną DIG, przeciwciała anty-dygoksygeninowe sprzężone z peroksydazą chrzanową (HRP) lub fosfatazą alkaliczną, rodaminą lub fluoresceiną są wykorzystywane do późniejszej detekcji chemiluminescencyjnej lub fluorescencyjnej.