Kluczowe dokumenty
IEVH00005
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 1.875 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
Synonim(y):
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Nazwa produktu
Immobilon®-E PVDF Membrane, 1 roll, 27 cm x 1.875 m, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
easily wetted with water
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
western blot: suitable
filtr dł. × szer.
27 cm × 1.875 m
wielkość porów
0.45 μm pore size
kompatybilność
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: IEVH
Immobilon-E is the first PVDF membrane for Western blotting that can be wetted with with aqueous transfer buffer. This eliminates the alcohol pre-wet step required with other PVDF membranes.
Primary Binding Mechanisms: Electrostatic, hydrophobic
Informacje prawne
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Rozwiązywanie problemów z transferem białek w Western blotting poprzez zrozumienie przyczyn i optymalizację warunków transferu.
The possible causes and potential remedies for poor or inconsistent transfer of proteins from a gel to the Western blot membrane. Optimal transfer conditions may vary depending on the molecular weight of the protein of interest.
Protokoły
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Na tej stronie przedstawiono i omówiono trzy protokoły usuwania i reprobingu błony western blot.