HATF00010
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
1 roll, 33 cm x 3 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Synonim(y):
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Immobilon®-NC Transfer Membrane, 1 roll, 33 cm x 3 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
western blot: suitable
filtr dł. × szer.
33 cm × 3 m
wielkość porów
0.45 μm pore size
pojemność
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
kompatybilność
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Protokół przygotowania próbki do lizy komórek i wydajnej ekstrakcji białek z hodowanych tkanek i komórek do późniejszego Western blottingu.