Kluczowe dokumenty
HATF85R
Millipore
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
1 roll, 8.5 cm x 10 m, 0.45µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Synonim(y):
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Immobilon®-NC Transfer Membrane NOW, 10 m roll, 1 roll, 8.5 cm x 10 m, 0.45µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
western blot: suitable
filter W × L
8.5 cm × 10 m
wielkość porów
0.45 μm pore size
pojemność
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
kompatybilność
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau¬S red
metoda wykrywania
colorimetric
fluorometric
radioactive
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Immobilon®-NC (HATF) membrane is composed of a mixed cellulose esters matrix.
Zastosowanie
Immobilon®-NC Transfer Membrane has been used in western blot analysis.
Informacje prawne
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3