Kluczowe dokumenty
WBULS0100
Millipore
Immobilon ECL Ultra Western HRP Substrate
Western blotting, HRP
Synonim(y):
Podłoże HRP
About This Item
Kod UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Poziom jakości
metody
western blot: suitable
metoda wykrywania
chemiluminescent
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Immobilon® ECL Ultra Western HRP Substrate is an ultra-sensitive reagent with long signal duration for the detection of horseradish peroxidase (HRP)-labeled antibodies on western blots. The intense signal created permits sensitive detection at the mid-to-low femtogram range using x-ray film or digital imaging systems.
Zastosowanie
Immobilon® ECL Ultra substrate is compatible with both PVDF andnitrocellulose blotting membranes, as well as commonly used buffers and blocking reagents.
Sufficient for 1000 cm²
Komponenty
Solution A- 50 mL
Solution B- 50 mL
Przechowywanie i stabilność
Store at 2–8 °C
Informacje prawne
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Możliwe przyczyny i potencjalne środki zaradcze w przypadku wyzwań napotkanych w wyniku blokowania, płukania, inkubacji przeciwciał i wykrywania/ekspozycji Western blot.
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protokoły
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.
Western blotting obejmuje rozdzielanie białek za pomocą elektroforezy żelowej, przenoszenie białek na membranę z polifluorku winylidenu (PVDF) lub nitrocelulozy oraz wykrywanie różnymi metodami.