GERPN3004
ECL™ Detection Reagents
Cytiva RPN3004, pack of 1 ea
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN3004
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Based on the enhanced chemiluminescent reaction of luminol with horseradish peroxidase, ECL substrate can be used to detect probes which have been labelled either directly or indirectly with horseradish peroxidase. Rapid light output enables results to be achieved in 10 to 15 minutes. It is the substrate of choice for target amounts above 500 fg.
High sensitivity and fast results:
- Detects up to 10 to 12 ng of protein, which is ~10× more than colorimetric methods
- Optimized to use with Amersham Protran nitrocellulose (NC) membranes
- Delivers results in just a few minutes, then image using a CCD imager like the Amersham ImageQuant 800 or Amersham Hyperfilm ECL
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
Informacje ogólne i protokoły opisujące różne metody stosowane przez biologów molekularnych do wykrywania próbek białek lub kwasów nukleinowych związanych z błonami.