GERPN3244
ECL™ Start Western Blotting Detection Reagent
Cytiva RPN3244, pkg of 400 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41105332
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 400 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN3244
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Amersham ECL start to odczynnik do detekcji chemiluminescencyjnej z rodziny produktów Amersham ECL, który jest zalecany do analizy potwierdzającej i wykrywania wysokich do średnich poziomów endogennych białek. Amersham ECL start charakteryzuje się długim czasem trwania sygnału, co umożliwia wielokrotną ekspozycję membrany, a także wygodne okno czasowe między eksperymentem a analizą.
Cechy i korzyści
- Elastyczność: Długi czas trwania sygnału zapewnia elastyczność projektowania testów i niezawodne wykrywanie dużych zestawów eksperymentalnych.
- Niskie tło: Niskie tło, niezależnie od metody wykrywania.
- Stabilność roztworu roboczego: Roztwór roboczy jest stabilny przez 5 dni.
- Długi okres trwałości: Długi okres trwałości wynoszący 18 miesięcy jest wygodny dla tych, którzy przeprowadzają Western blot rzadko.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
Aby wyświetlić certyfikat analizy tego produktu, należy odwiedzić stronę www.cytiva.com.
Informacje prawne
ECL is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GERPN3244 | 4061834085232 |