GERPN2109
ECL™ Blotting Reagents
Cytiva RPN2109
Synonim(y):
Odczynniki do wykrywania ECL
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN2109
kolor
Detection reagent 1: Colorless Detection reagent 2: Colorless
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Odczynniki te wykorzystują ulepszoną detekcję opartą na luminolu, która jest odpowiednia dla wszystkich rutynowych metod Western Blotting. Odczynniki do detekcji 7699 Western Blotting w połączeniu z membranami 7258 7699 tworzą kompletne rozwiązanie do aplikacji Western blot.
Zawartość zawiera:
GERPN2109, 62,5 ml każdy z 7699 odczynników do detekcji 1 i 2 (1000 cm2)
GERPN2209, 125 ml każdy (2000 cm2)
GERPN2106, 250 ml każdy (4000 cm2)
GERPN2134, 375 ml każdy (6000 cm2).
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wysoka czułość, ~10 pg w systemie modelowym.
- Sprawdzona wydajność, najczęściej cytowane w publikacjach odczynniki 7699 do wykrywania Western Blotting.
- Wykrywalne na Hyperfilm 7699 lub za pomocą kamery CCD
- Zalecana membrana Hybond 7699
Komponenty
62.5 mL Detection reagent 1(color : colorless)
62.5 mL Detection reagent 2 (color: colorless)
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Troubleshooting of Detection Methods of GST-tagged Proteins
Protokoły
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from GE Healthcare.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using GE Healthcare products.